Merck
307521
Sigma-Aldrich
Resorcinol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,3-Benzenediol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
Beilstein:
906905
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 21.1 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
chips
powder or granules
öngyulladási hőmérséklet
1126 °F
szín
white
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
178 °C/16 mmHg
mp
109-112 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 5% (50 mg/ml)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Resorcinol, a dihydric phenol, is a key component of hair dyeing products. Studies in B16-F10 melanoma cells have revealed that it minimizes melanin production, making it a potential hypopigmenting agent.It serves as a cross-linking agent to produce resorcinol-formaldehyde resin, adhesives, rubbers, and composite materials.
Alkalmazás
Resorcinol may be used as a starting material in the preparation of organic compounds such as resacetophenone, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, β-resorcylic acid and 2-methyl-1,3-cyclohexanedione.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Resorcinol: Its Uses and Derivatives, 5-12 (2013)
2,6-Dihydroxyacetophenone
Russell A and Frye JR
Organic Syntheses, 21, 22-22 (1941)
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Mekler AB, et al.
Organic Syntheses, 41, 56-56 (1961)
Resorcinol-formaldehyde resins as metal-free semiconductor photocatalysts for solar-to-hydrogen peroxide energy conversion
Y Shiraishi, et al.
Nature Materials, 18, 985-993 (2019)
Resacetophenone
Cooper SR
Organic Syntheses, 21, 103-103 (1941)