Fontos dokumentumok
W358908
Resorcinol
≥98%, FG
Szinonimák:
1,3-Benzenediol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
≥98%
form
flakes
öngyulladási hőmérséklet
1126 °F
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
178 °C/16 mmHg
mp
109-112 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 5%, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
creamy; musty
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?