Fontos dokumentumok
16101
Resorcinol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
1,3-Benzenediol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
1126 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
szennyeződések
acidity or alkalinity, complies
related subst., complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% free acid (as H2SO4)
≤0.01% free alkali (as NH3)
≤0.01% pyrocatechol
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤1.0% loss on drying (on silica gel)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for identity
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?