Fontos dokumentumok
Y0001372
Cefprozil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxy-D-phenylglycine, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefprozil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)