Fontos dokumentumok
H6904
6β-Hydroxycortisol
≥98%
Szinonimák:
4-Pregnene-6,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC12CCC(=O)C=C1C(O)CC3C4CC[C@](O)(C(=O)CO)C4(C)CC(O)C23
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12?,13?,15?,16?,18?,19?,20?,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNFTWPCIRXSCQF-JFQOUMBGSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3