Fontos dokumentumok
PHR2079
Risedronate Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-Pyridylacetic acid hydrochloride, 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
risedronate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
161-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3