Fontos dokumentumok
V5754
Veratridine
≥90% (HPLC), powder, Na+ channel opener
Szinonimák:
3-Veratroylveracevine, Veracevine veratrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Veratridine, ≥90% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)OC2CC[C@@]3(C)C4CCC5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)C(CN8CC(C)CCC8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19?,23?,24?,25?,26?,27-,28?,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVECELJHCSPHKY-FCSYLLAHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to record the veratridine-dependent increase in the late Na+ current using a HEK293 cell line stably transfected with human Na v1.5 24(4) to measure the ranolazine-induced inhibition of basal and veratridine-activated I Na late
- to assess the effects of veratridine on action potentials (APs) in hiPSC-cardiomyocyte preparations externally paced in current-clamp mode
- to study the inhibitory effects of veratridine on hERG1 current in stably transfected HEK293 cells
- to treat neuroblastoma 2-a cells to improve sensitivity for N2a assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges