Fontos dokumentumok
PHR2077
Risedronate Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-(3-Pyridinyl)ethylidene]bis(phosphonic acid), 2-(Pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001540
traceable to USP 1604643
API-család
risedronate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OP(O)(C(CC1=CN=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZMOFWIRXNQJET-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3