MAB5606Z
Anti-GD1a Ganglioside Antibody, clone GD1a-1 (Azide Free)
clone GD1a-1, from mouse
Szinonimák:
GD1a Ganglioside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GD1a-1, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, human, fish, mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA Analysis: Target specificity of a representative lot was determined by ELISA analysis (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a immunoreactivity in fresh-frozenmid-sagittal brain sections from wild-type and St3gal2/3-double-null mice (Sturgill, E.R., et al. (2012). Glycobiology.22(10):1289-1301).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a immunoreactivity in various fish brain regions using free-floating sections (Viljetić, B., et al. (2012). Biochim Biophys Acta. 1820(9):1437-1443).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GD1a in fresh-frozen human and rat brain sections by both fluorescent and non-fluorescent immunohistochemistry (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Immuno-overlay Assay: A representative lot detected bovine brain GD1a, as well as GD1a in human ventral and dorsal root gangliosides extracts (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GD1a Ganglioside in human heart tissue.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1