PHR2078
Risedronate Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic acid) sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
risedronate
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)Cc1cc[n+H]cc1
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWHKKFUMEGWCKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3