Merck
P65800
Sigma-Aldrich
3-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Szinonimák:
3-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.60
Beilstein:
3696630
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zahra Salmasi et al.
Biotechnology progress, 36(6), e3025-e3025 (2020-05-16)
Cell-based delivery system is a promising strategy to protect therapeutic agents from the immune system and provide targeted delivery. Mesenchymal stem cells (MSCs) have recently been introduced as an encouraging vehicle in cell-based gene therapy due to their unique features
Maryam Hashemi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 791-800 (2016-02-04)
Poly-(amidoamine) (PAMAM) and poly-(propylenimine) (PPI) are the two most widely investigated dendrimers for drug and gene delivery. In order to enhance DNA transfection activity of these dendrimers, generation 3 and 4 PAMAM and generation 4 and 5 PPI were modified
Zahra Salmasi et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 76-88 (2015-07-26)
Branched polyethylenimine (PEI) is extensively used as a polycationic non-viral vector for gene delivery. Polyplexes formed with PEI are believed to be released from endocytotic vesicles by the osmotic burst mechanism in the rate-limiting step in transfection. Increasing the buffering