Fontos dokumentumok
1604610
USP
Risedronate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Risedronic acid monosodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
risedronate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3