Fontos dokumentumok
PHR2042
Galactosamine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-Galactosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride, Chondrosamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1287722
API-család
galactosamine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
mp
182-185 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3