Fontos dokumentumok
Y0000237
Perindopril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
perindopril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
259-260 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1
InChI
1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)