Fontos dokumentumok
1140349
USP
Clonazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clonazepam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSTMFEOLMKEEMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2