Fontos dokumentumok
MAK134
Ketone Body Assay
sufficient for 200 tests (UV)
Szinonimák:
Ketone Quantification Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 200 tests (UV)
Jellemzők
This kit is sufficient for up to 100 assays of 3-hydroxybutyric acid (BOH) and up to 100 assays of acetoacetic acid (AcAc) in 96 well plates.
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; neonatal diseases; pediatric diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)