Fontos dokumentumok
BP1210
Ritonavir
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H48N6O5S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
720.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Minőségi szint
Ügynökség
BP
API-család
ritonavir
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
BP
tárolási körülmény
dry at room temperature
szín
off-white
mp
122-126  °C
oldhatóság
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
sűrűség
1.239 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Általános leírás
Ritonavir belongs to the group of protease inhibitors that are widely used in combination with other drugs in the prevention of HIV. Its mode of action involves binding to the active site of the protease enzyme and preventing the further maturation of new viral particles.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ritonavir BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ritonavir Oral Solution
  • Ritonavir Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    RP-HPLC method development and validation for simultaneous estimation of Lopinavir and Ritonavir in tablet dosage form
    Bindu MJ, et al.
    International Journal of Science and Engineering Applications, 5(1), 77-77 (2017)
    HPTLC method for simultaneous determination of lopinavir and ritonavir in capsule dosage form
    Sulebhavikar VA, et al.
    Journal of Chemistry, 5(4), 706-712 (2008)