PHR1506
Metformin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, N,N-Dimethyl-[1,3,5]-triazine-2,4,6-triamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1396342
API-család
metformin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEFWDQQGFDLKFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used anti-diabetic drug, metformin, that belongs to the biguanide class of compounds.
Alkalmazás
- Simultaneous determination of vildagliptin, metformin, and metformin-related compounds (A, B, and C) in tablets using a high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (HPLC-MS/MS)
- Development of a hydrophilic interaction liquid chromatography method combined with diode array detection (HILIC-DAD) for the simultaneous quantification of impurities in the combined dosage tablet of rosuvastatin and metformin
- Analysis of metformin and its related impurities in bulk samples by normal phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3