Fontos dokumentumok
PHR1532
Metformin Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dimethylamine hydrochloride, Dacarbazine impurity D (PhEur), Dimethylamine Hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001600
API-család
metformin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-173 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?