MAB8599
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 131-2A
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
RSV Fusion
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
131-2A, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA
Immunoblotting: (using purified F protein preparations, clone identified a ~70kDa band, Tripp, RA et al 2003)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2