Fontos dokumentumok
M0605000
Metformin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Metformin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference standard
API-család
metformin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
223-226 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)