Fontos dokumentumok
PHR1265
Carvedilol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Carvedilol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, BM-14190
Méret kiválasztása
42 900,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
42 900,00 Ft
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001427
traceable to USP 1096622
API-család
carvedilol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Általános leírás
Carvedilol is a lipophilic β1- and β2-adrenoreceptor antagonist that exhibits antioxidant and antiproliferative properties. It is prescribed as a medicine for the treatment of hypertension, stable angina pectoris, post myocardial infarction with left ventricular dysfunction and all degrees of symptomatic chronic heart failure.[1]
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)