Fontos dokumentumok
PHR1568
Leflunomide Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-(Trifluoromethyl)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000487
traceable to USP 1357045
API-család
leflunomide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?