Merck
BP1233
Leflunomide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9F3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
Minőségi szint
API-család
leflunomide
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DHODH(1723)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Leflunomide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Leflunomide Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Skull and crossbones
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Respiratory system
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)