475856
Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1
The Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, also referenced under CAS 338967-87-6, controls the biological activity of yeast Dnm1 and mammalian Drp1.
Szinonimák:
Mitochondrial Division Inhibitor, mdivi-1, Mitochondrial Division Dnm1/Drp1 ATPase Inhibitor, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxy-phenyl)-2-thioxo-1H-quinazolin-4-one
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Sc1[n]([c](c3c(n1)cccc3)=O)c2c(cc(c(c2)OC)Cl)Cl
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3