Merck
40053
Supelco
Naphthalene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
7822574
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Sigma-Aldrich offers an extensive line of Fluka and Supelco brand neats and single-component solutions for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Naphthalene solution may be prepared, via dissolving polycyclic aromatic hydrocarbons in methanol.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Quantitative SERS sensors for environmental analysis of naphthalene
Peron.O, et al.
Analyst, 135, 1018-1022 (2011)
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1280, 35-50 (2013-02-07)
The achievable separation speed and resolution of columns packed with the new 4.6 μm Kinetex particles were characterized by their permeability and their plate heights, measured meticulously. Their specific permeabilities range between 1.81 and 1.95 × 10(-10)cm(2) and their external
Qianqian Shi et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 188-194 (2013-04-17)
A high-surface-area carbon (KC-1) was prepared from waste polystyrene-based ion exchange resin by KOH activation and used for naphthalene adsorption. The carbon exhibited a good hydrophobic nature with developed porous structure, favoring the adsorption of organic compounds. The Brunauer-Emmett-Teller surface
Dickson Y S Yan et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 178, 15-22 (2013-03-26)
The effectiveness and mechanisms of naphthalene and metal removal from artificially contaminated soil by FeEDTA/FeEDDS-activated persulfate were investigated through batch experiments. Using FeEDTA-activated persulfate, higher naphthalene removal from the soil at 7 h was achieved (89%), compared with FeEDDS-activated persulfate (75%).
Xu-Liang Cao et al.
Journal of food protection, 75(12), 2163-2171 (2012-12-06)
A method based on isotope dilution headspace solid-phase microextraction, followed by gas chromatography and mass spectrometry, was developed for the determination of naphthalene in foods. Optimum method sensitivity was achieved by the addition of NaCl in water at saturation and