Fontos dokumentumok
16614
Cyanuric acid
analytical standard
Szinonimák:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>360 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Milk and milk products using gas chromatography with tandem mass spectrometric (GC-MS/MS) detection.
- Human urine samples and infant formula using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?