Fontos dokumentumok
PHR1503
Cilostazol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Cilostazol, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1134153
API-család
cilostazol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
package of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE3A(5139)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)