Fontos dokumentumok
Y0001427
Carvedilol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, BM-14190
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carvedilol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)