Fontos dokumentumok
NIST188
Potassium hydrogen tartrate
NIST® SRM® 188, pH standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
general analytical
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Dokumentumtár megtekintése
Saturated potassium hydrogen tartrate solution as pH standard.
Lingane J J.
Analytical Chemistry, 19(10), 810-811 (1947)