Fontos dokumentumok
Y0000619
Guaiacol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
gőzsűrűség
4.27 (vs air)
gőznyomás
0.11 mmHg ( 25 °C)
API-család
guaiacol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)