PHR9076
2,5-Dimethoxyphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Guaiacol impurity D (PhEur)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
API-család
guaiacol
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Alkalmazás
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)