Fontos dokumentumok
PHR2472
Guaiacol Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-Methoxyphenol, 3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
guaiacol
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3