Merck
75042
Supelco
Ethyl vanillin
analytical standard
Szinonimák:
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OC6H3(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
Beilstein:
1073761
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
mp
74-77 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl vanillin may be used as a reference standard in the quantitative determination of ethyl vanillin in vanillin extract products using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC–MS) and liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Comparison of headspace-SPME-GC?MS and LC?MS for the detection and quantification of coumarin, vanillin, and ethyl vanillin in vanilla extract products.
Jager D S L, et al.
Food Chemistry, 107(4), 1701-1709 (2008)
Lowri S de Jager et al.
Journal of chromatography. A, 1145(1-2), 83-88 (2007-01-26)
A LC-MS method was developed for the determination of coumarin, vanillin, and ethyl vanillin in vanilla products. Samples were analyzed using LC-electrospray ionization (ESI)-MS in the positive ionization mode. Limits of detection for the method ranged from 0.051 to 0.073