Fontos dokumentumok
P4050000
Pyrazinamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Pyrazinecarboxamide, Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyrazinamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
189-191 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)