557303
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Minőségi szint
Teszt
~97-102% (by Assay)
Forma
powder (or crystals)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
red-brown
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1