Merck
349496
Sigma-Aldrich
Pyrazinecarbonitrile
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
87 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reductive decyanation of pyrazinecarbonitriles.
Albaneze-Walker J, et al.
Tetrahedron Letters, 43(38), 6747-6750 (2002)
Synthesis, structure, network and thermal analysis of four 5-(pyrazinyl) tetrazolato copper (II) and cobalt (II) complexes.
Abu-Youssef MAM, et al.
Polyhedron, 26(7), 1531-1540 (2007)
M Kobayashi et al.
The Journal of antibiotics, 43(10), 1316-1320 (1990-10-01)
Using resting cells of Rhodococcus rhodochrous J1, in which a large amount of nitrilase is induced, a simple and efficient bioconversion process for the production of pyrazinoic acid, an antimycobacterial agent, through catalysis by a nitrilase was developed. The reaction
Derrick R Seiner et al.
Biochemistry, 49(44), 9613-9619 (2010-10-01)
Nicotinamidase/pyrazinamidase (PncA) is involved in the NAD+ salvage pathway of Mycobacterium tuberculosis and other bacteria. In addition to hydrolyzing nicotinamide into nicotinic acid, PncA also hydrolyzes the prodrug pyrazinamide to generate the active form of the drug, pyrazinoic acid, which
Il Woong Baek et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 10(10), 6939-6943 (2010-12-09)
We have fabricated fluorescing polystyrene/dicyanopyrazine-linked porphyrin (PS/4-TDCPP) nanofibers using the electrospinning technique. UV-vis spectroscopy shows a strong Soret band and two relatively weak Q bands from the PS/4-TDCPP films and fibers, and reveals that the 4-TDCPP molecules are homogeneously dispersed