Fontos dokumentumok
PHR1932
Isoniazid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 1083
traceable to Ph. Eur. I0500000
traceable to USP 1349706
API-család
isoniazid
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
171-173 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3