Fontos dokumentumok
BP906
Pyrazinamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Pyrazinecarboxamide, Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyrazinamide
form
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
189-191 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)