Merck
1585017
USP
Pyrazinamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Pyrazinecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.10
Beilstein:
112305
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
pyrazinamide
kiszerelés
pkg of 25 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Pyrazinamide Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Pyrazinamide
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3