Merck
09189
Sigma-Aldrich
ATX Ponceau S red staining solution
BioReagent, ready-to-use solution
Szinonimák:
protein gel stain
Méret kiválasztása
6 X 1 L
165 000,00 Ft
165 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
6 X 1 L
165 000,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
165 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Tulajdonságok és előnyök
Non-toxic Reagents Systems
With conventional electrophoresis reagents, there is always a risk to health. By contrast, the reagents in the ATX reagent system are non-toxic, environmentally friendly. Conventional reagents contain various toxic substances: buffer solutions contain barbituric acid, classified as a narcotic according to the Dangerous Drugs Act; staining solutions contain methanol and acetic acid which irritate the skin and airways; clarifying solutions contain methanol and dioxan isobutanol, a carcinogenic, inflammable substance which is classified as hazardous waste.
Stop using these toxic substances. For your electrophoresis, start using the non-toxic ATX reagent system and protect yourself and the environment against permanent damage.
The advantages are clear. ATX reagents are:
  • non-toxic and non-irritant to skin and airways
  • environmentally friendly
  • disposable with regular waste water
  • odorless
  • non-inflammable
  • stable at room temperature
  • specially coordinated with ATX micro-solid strips
  • available as ready-to-use solutions or as concentrates
  • guaranteed to give excellent, reproducible results
Kiszerelés
6 bottles for 1 L ready-to-use-solution
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Gloria Valdés et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 6, 13-13 (2008-03-29)
The angiogenic and invasive properties of the cytotrophoblast are crucial to provide an adequate area for feto-maternal exchange. The present study aimed at identifying the localization of interrelated angiogenic, hyperpermeability and vasodilator factors in the feto-maternal interface in pregnant guinea-pigs.
Nowsheen Mullani et al.
Life science alliance, 4(3) (2021-01-16)
Accumulation of senescent cells is an important contributor to chronic inflammation upon aging. The inflammatory phenotype of senescent cells was previously shown to be driven by cytoplasmic DNA. Here, we propose that cytoplasmic double-stranded RNA has a similar effect. We