Fontos dokumentumok
O5386
Ornithine Decarboxylase Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to GB 4789.40-2016
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
form
powder
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Yersinia spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
Alkalmazás
Komponensek
L-Ornithine monohydrochloride, 5.00
Yeast extract, 3.00
Glucose, 1.00
Bromo cresol purple, 0.015
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?