Fontos dokumentumok
17178
Mucate Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
bromothymol blue, 0.024 g/L
mucic acid, 10 g/L
peptone, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Shigella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.