Merck
00185
Millipore
Acetamide Nutrient Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41171607
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective by defined nutrients for Pseudomonas spp.
Alkalmazás
Synthetic medium to detect microbial utilization of acetamide. Corresponds to the suggestions of the "Deutsches Institut für Normung (DIN)" and the test procedures set out in §35 LMBG for the examination of water for Pseudomonas aeruginosa.
Komponensek
Composition
Part A (Cat. No. 62192-109.4-KC)
Magnesium sulfate 0.158g/L
Sodium chloride 0.2g/L
Sodium molybdate 0.005g/L
Ferrous sulfate 0.0005g/L
Dipotassium hydrogen phosphate 0.2g/L
Part B (Cat. No. 00160-390.6G-KC)
Acetamide 2.0g/L
Elkészítési megjegyzés
Directions:
Dissolve 0.56 g Acetamide Nutrient Broth Part A and 2 g Acetamide in 950 ml distilled water. Check the pH and if necessary, adjust. Make up to 1 litre and pour into tubes. Autoclave at 121°C for 15 minutes.
Technique:
Medium is inoculated with a couple off loops from the culture to be assayed and it is incubated at 32-35°C for 24-48 hours before going to the isolation medium.
To confirm Ps. aeruginosa, inoculate a loop of culture in Asparagine Proline Broth (Cat. No. 17129) and incubate at 35-37°C for 24 hours. After this period, pour 1-2 drops of Nessler′s Reagent
(Cat. No. 72190) on to the culture and verify ammonia production: a change to yellow will mean ammonia production positive and therefore, Ps. aeruginosa presence.
Egyéb megjegyzések
Decomposition of acetamide as taxonomic marker for some species of the genus Pseudomonas; Comparative studies on the enrichment of P. aeruginosa
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H.H. Guenich et al.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene, 252, 230-230 (1982)
R H Schubert et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Erste Abteilung Originale. Reihe A: Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie, 233(3), 342-346 (1975-11-01)
The comparative examination of the acetamide-decompostition and of the acetamide-utilisation as sole source of carbon demonstrates that various groups of the Pseudomonas species with the same kind of reaction have to be distinguished. The acetamide-decomposition-test according to BUHLMANN et al.
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.