Fontos dokumentumok
M8802
Malonate broth
pH 6.7±0.2 (25 °C), NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.7±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Ammonium sulfate, 2.00
Dipotassium phosphate, 0.60
Monopotassium phosphate, 0.40
Sodium chloride, 2.00
Sodium malonate, 3.00
Bromo thymol blue, 0.025
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.