Fontos dokumentumok
66304
Lysine Decarboxylase Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
LD Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10273:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
bromo creol purple, 0.02 g/L
dextrose, 1 g/L
L-lysine hydrochloride, 5 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Enterobacter spp.
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.