Merck
78052
Millipore
Phenylalanine Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.74
Ügynökség
according to ISO 10273:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 12 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1 g/L
DL-phenylalanine, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Providencia spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
Alkalmazás
for detecting phenylalanine deaminase, for the identification of Proteus and Providencia alongside other Enterobacteriaceae
Elkészítési megjegyzés
Dissolve 23 g in 1 litre distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)