Fontos dokumentumok
NISTRM8446
Perfluorinated carboxylic acids and perfluorooctane sulfonamide in methanol
NIST® RM 8446
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
multi-component solution
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorinated carboxylic acid (PFCAs) and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) compound: Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluoroheptanoic acid(PFHpA), Perfluorooctanoate acid(PFOA), Perfluorononanoic acid(PFNA), Perfluorodecanoic acid(PFDA), Perfluoroundecanoic acid(PFUnA), Perfluorododecanoic acid(PFDoA), Perfluorotridecanoic acid(PFTriA), Perfluorotetradecanoic acid (PFTA), Perfluorobutanoic acid(PFBA), Perfluoropentanoic acid(PFPeA) Perfluorooctane sulfonamide(PFOSA)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)