Fontos dokumentumok
NISTRM8447
Perfluorinated sulfonic acids in methanol
NIST® RM 8447
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
multi-component solution
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)