Fontos dokumentumok
IRMM427
Pike-perch (PFASs in fish tissue)
IRMM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
IRMM®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
JRC
matrix
fish
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
IRMM427
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Branched perfluorooctane sulfonate (br-PFOS), Linear perfluorooctane sulfonate (L-PFOS), Perfluoroctane sulfonamide (FOSA), Perfluorodecanoic acid (PFDA), Perfluorododecanoic acid, Perfluorohexanesulfonate (PFHxS), Perfluorononanoic acid, Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Perfluoroundecanoic acid, Total perfluorooctane sulfonate (tot-PFOS)
Matrix Group: Fish and Seafood
Jogi információk
IRMM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)